Print…
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-4-Isopropyloxazolidin-2-one, (4R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
OR8729-25G OR8729-5G
APOSOR8729-25GEA 104 EUR
APOSOR8729-25G APOSOR8729-5G
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Fórmula: C₆H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 70…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075172
Número CAS: 95530-58-8