Print…
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
OR8727-5G OR8727-1G
APOSOR8727-5GEA 21.9 EUR
APOSOR8727-5G APOSOR8727-1G
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 86…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010846
Número CAS: 102029-44-7