Print…
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2R,3R)-(-)-Di-O-benzoyl-tartaric acid monohydrate
OR8726-1KG OR8726-250G OR8726-5KG
APOSOR8726-1KGEA 65.4 EUR
APOSOR8726-1KG APOSOR8726-250G APOSOR8726-5KG
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
Optical resolving agent
Fórmula: C₁₈H₁₄O₈·1H₂O
Ponto de Fusão: 88…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149119
Número CAS: 62708-56-9
EINECS: 613-072-9