Print…
3-[Benzyl(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8718-1G OR8718-5G
APOSOR8718-1GEA 0 EUR
APOSOR8718-1G APOSOR8718-5G
3-[Benzyl(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid 95+%
3-[Benzyl(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid
Fórmula: C₁₅H₂₁NO₄
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037900
Número CAS: 289889-03-8