Print…
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8717-100G OR8717-25G OR8717-5G
APOSOR8717-100GEA 163 EUR
APOSOR8717-100G APOSOR8717-25G APOSOR8717-5G
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Fórmula: C₁₄H₂₁Br
Ponto de Fusão: 62…66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00796945
Número CAS: 22385-77-9