Print…
2-Bromo-4-tert-butylphenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8716-100G OR8716-25G OR8716-5G
APOSOR8716-100GEA 82.8 EUR
APOSOR8716-100G APOSOR8716-25G APOSOR8716-5G
2-Bromo-4-tert-butylphenol
2-Bromo-4-tert-butylphenol
Fórmula: C₁₀H₁₃BrO
Ponto de ebulição: 113 °C/9mmHg
Ponto de Fusão: 51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02682891
Número CAS: 2198-66-5
EINECS: 218-602-9