Print…
1-Methylindole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8699-1G OR8699-50MG OR8699-5G
APOSOR8699-1GEA 0 EUR
APOSOR8699-1G APOSOR8699-50MG APOSOR8699-5G
1-Methylindole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-Methylindole-4-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₅H₂₀BNO₂
Ponto de Fusão: 95…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD08690266
Número CAS: 898289-06-0