Print…
7-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8697-1G OR8697-250MG
APOSOR8697-1GEA 29 EUR
APOSOR8697-1G APOSOR8697-250MG
7-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline 97%
7-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Fórmula: C₁₃H₁₄ClN₃
Ponto de Fusão: 113…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01476123
Número CAS: 837-52-5
UN: 3259
ADR: 8,III