Print…
Methyl 5-bromonicotinoylacetate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-(5-bromopyridin-3-yl)-3-oxopropanoate
OR8693-1G OR8693-5G
APOSOR8693-1GEA 139 EUR
APOSOR8693-1G APOSOR8693-5G
Methyl 5-bromonicotinoylacetate 95+%
Methyl-5-bromonicotinoylacetate
Fórmula: C₉H₈BrNO₃
Ponto de Fusão: 93…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216527
Número CAS: 205985-97-3