Print…
2-Picolyl chloride hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Chloromethyl)pyridine HCl, 2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
OR8686-5G OR8686-100G OR8686-500G
APOSOR8686-5GEA 14.7 EUR
APOSOR8686-5G APOSOR8686-100G APOSOR8686-500G
2-Picolyl chloride hydrochloride 98%
2-Picolyl chloride hydrochloride
Fórmula: C₆H₇Cl₂N
Peso Molecular: 164.03 g/mol
Ponto de Fusão: 119…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012811
Número CAS: 6959-47-3
EINECS: 230-149-9
UN: 3261
ADR: 8 III