Print…
2-(Phenoxymethyl)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8678-1G OR8678-250MG OR8678-50MG
APOSOR8678-1GEA 408 EUR
APOSOR8678-1G APOSOR8678-250MG APOSOR8678-50MG
2-(Phenoxymethyl)benzaldehyde 97%
2-(Phenoxymethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₁₄H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 180 °C/0.2mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08690310
Número CAS: 168551-49-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III