Print…
5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8675-1G OR8675-500MG
APOSOR8675-1GEA 79.9 EUR
APOSOR8675-1G APOSOR8675-500MG
5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde 97%
5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde
Fórmula: C₉H₁₁NO₂S
Ponto de Fusão: 126…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02710611
Número CAS: 24372-49-4