Print…
Furan-3-boronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8670-1G OR8670-5G
APOSOR8670-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8670-1G APOSOR8670-5G
Furan-3-boronic acid 98%
Furan-3-boronic acid
Fórmula: C₄H₅BO₃
Ponto de Fusão: 139…144 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01319007
Número CAS: 55552-70-0