Print…
Methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate, Methyl 2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
OR8662-1G OR8662-250MG OR8662-5G
APOSOR8662-1GEA 72.5 EUR
APOSOR8662-1G APOSOR8662-250MG APOSOR8662-5G
Methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, Grau técnico
Methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate
Fórmula: C₇H₈N₂O₂S
Ponto de Fusão: 96…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00194932
Número CAS: 38275-41-1