Print…
4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Bromophenyl)methanamine hydrochloride
OR8654-100G OR8654-25G
APOSOR8654-100GEA 238 EUR
APOSOR8654-100G APOSOR8654-25G
4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
4-Bromobenzylamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₉BrClN
Ponto de Fusão: 274…276 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012860
Número CAS: 26177-44-6
EINECS: 247-503-3