Print…
1-Methyl-1H-indole-4-carbonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8653-100MG OR8653-5G
APOSOR8653-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR8653-100MG APOSOR8653-5G
1-Methyl-1H-indole-4-carbonitrile 97%
1-Methyl-1H-indole-4-carbonitrile
Fórmula: C₁₀H₈N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08690265
Número CAS: 628711-58-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III