Print…
2-Piperidinoisonicotinonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8649-1G OR8649-250MG
APOSOR8649-1GEA 53.8 EUR
APOSOR8649-1G APOSOR8649-250MG
2-Piperidinoisonicotinonitrile 97%
2-Piperidinoisonicotinonitrile
Fórmula: C₁₁H₁₃N₃
Ponto de Fusão: 55…57,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200992
Número CAS: 127680-89-1