Print…
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8648-100G OR8648-500G
APOSOR8648-100GEA 102 EUR
APOSOR8648-100G APOSOR8648-500G
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde 97%
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄ClNO₃
Ponto de Fusão: 75…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007293
Número CAS: 6361-21-3
EINECS: 228-830-0