Print…
Methyl-4-methoxysalicylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
OR8647-100G OR8647-25G OR8647-500G
APOSOR8647-100GEA 219 EUR
APOSOR8647-100G APOSOR8647-25G APOSOR8647-500G
Methyl-4-methoxysalicylate 98%
Methyl-4-methoxysalicylate
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Peso Molecular: 182.18 g/mol
Ponto de ebulição: 134 °C/ 7mmHg
Ponto de Fusão: 47…51 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008424
Número CAS: 5446-02-6
EINECS: 226-657-5