Print…
2-Vinylnaphthalene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8644-25G OR8644-5G
APOSOR8644-25GEA 261 EUR
APOSOR8644-25G APOSOR8644-5G
2-Vinylnaphthalene 97%
2-Vinylnaphthalene
Fórmula: C₁₂H₁₀
Ponto de ebulição: 128…131 °C/13mmHg
Ponto de Fusão: 62…68 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00004125
Número CAS: 827-54-3
EINECS: 212-573-6