Print…
2-(Ethylthio)ethylamine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8640-25G OR8640-5G
APOSOR8640-25GEA 339 EUR
APOSOR8640-25G APOSOR8640-5G
2-(Ethylthio)ethylamine 96%
2-(Ethylthio)ethylamine
Fórmula: C₄H₁₁NS
Peso Molecular: 105.2 g/mol
Ponto de ebulição: 159…160 °C
Densidade: 0.976 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014826
Número CAS: 36489-03-9
UN: 2734
ADR: 8+3 II