Print…
2,4-Dibromopyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8632-5G OR8632-1G OR8632-25G
APOSOR8632-5GEA 21.9 EUR
APOSOR8632-5G APOSOR8632-1G APOSOR8632-25G
2,4-Dibromopyridine 97%
2,4-Dibromopyridine
Fórmula: C₅H₃Br₂N
Ponto de Fusão: 35…40 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01859720
Número CAS: 58530-53-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III