Print…
3-Bromo-5-hydroxypyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8631-25G OR8631-5G OR8631-100G
APOSOR8631-25GEA 79.9 EUR
APOSOR8631-25G APOSOR8631-5G APOSOR8631-100G
3-Bromo-5-hydroxypyridine
3-Bromo-5-hydroxypyridine
Fórmula: C₅H₄BrNO
Ponto de Fusão: 166…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00661305
Número CAS: 74115-13-2