Print…
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl 2-chloro-6-picoline-4-carboxylate, Methyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate
OR8630-1G OR8630-5G OR8630-10G
APOSOR8630-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8630-1G APOSOR8630-5G APOSOR8630-10G
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 97%
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate
Fórmula: C₈H₈ClNO₂
Peso Molecular: 185.61 g/mol
Ponto de ebulição: 124…125 °C/7mmHg
Ponto de Fusão: 58…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038391
Número CAS: 3998-90-1