Print…
2-Aminonicotinonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Aminopyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-3-cyanopyridine
OR8628-1G OR8628-5G OR8628-10G
APOSOR8628-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8628-1G APOSOR8628-5G APOSOR8628-10G
2-Aminonicotinonitrile
2-Aminonicotinonitrile
Fórmula: C₆H₅N₃
Peso Molecular: 119.13 g/mol
Ponto de ebulição: 268
Ponto de Fusão: 132…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00128867
Número CAS: 24517-64-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III