Print…
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8619-100G OR8619-500G
APOSOR8619-100GEA 0 EUR
APOSOR8619-100G APOSOR8619-500G
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl 95%
4-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl
Fórmula: C₁₄H₁₀BrN
Ponto de Fusão: 125…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00671503
Número CAS: 114772-54-2
EINECS: 425-280-5