Print…
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-chloro-4-picoline
OR8616-25G OR8616-5G OR8616-100G
APOSOR8616-25GEA 26.1 EUR
APOSOR8616-25G APOSOR8616-5G APOSOR8616-100G
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
5-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅BrClN
Peso Molecular: 206.47 g/mol
Ponto de Fusão: 25…30 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03427663
Número CAS: 778611-64-6