Print…
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2-trimethylsilanylthiazole
OR8607-1G OR8607-5G
APOSOR8607-1GEA 162 EUR
APOSOR8607-1G APOSOR8607-5G
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiazole 95%
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiazole
Fórmula: C₆H₁₀BrNSSi
Peso Molecular: 236.21 g/mol
Densidade: 1.384 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 82.2 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01319107
Número CAS: 108306-53-2