Print…
5-Bromo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8602-1G OR8602-5G OR8602-25G
APOSOR8602-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8602-1G APOSOR8602-5G APOSOR8602-25G
5-Bromo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
5-Bromo-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Fórmula: C₉H₁₁BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07781213
Número CAS: 210963-93-2