Print…
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromopyrimidin-2(1H)-one, 5-Bromo-2-pyrimidinone
OR8599-1G OR8599-25G OR8599-5G
APOSOR8599-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8599-1G APOSOR8599-25G APOSOR8599-5G
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
Fórmula: C₄H₃BrN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318956
Número CAS: 38353-06-9