Print…
2-(Boc-amino)-5-bromopyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8593-25G OR8593-5G OR8593-100G
APOSOR8593-25GEA 0 EUR
APOSOR8593-25G APOSOR8593-5G APOSOR8593-100G
2-(Boc-amino)-5-bromopyridine 98%
2-(Boc-amino)-5-bromopyridine
Fórmula: C₁₀H₁₃BrN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06411381
Número CAS: 159451-66-8