Print…
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Nitrohydrocinnamic Acid, 3-(4-Nitrophenyl)propanoic acid
OR8590-1G OR8590-25G OR8590-5G
APOSOR8590-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8590-1G APOSOR8590-25G APOSOR8590-5G
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₉NO₄
Peso Molecular: 195.17 g/mol
Ponto de Fusão: 164…168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00126834
Número CAS: 16642-79-8