Print…
(±)-Nipecotic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: H-DL-Nip-OH, (±)-3-Piperidinecarboxylic acid, Piperidine-3-carboxylic acid, Nipecotic acid
OR8589-100G OR8589-1KG OR8589-500G
APOSOR8589-100GEA 75.9 EUR
APOSOR8589-100G APOSOR8589-1KG APOSOR8589-500G
(±)-Nipecotic acid 98%
(±)-Nipecotic acid
Fórmula: C₆H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 261 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005992
Número CAS: 498-95-3