Print…
2-Bromo-4'-(4-morpholino)acetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]ethan-1-one
OR8584-1G OR8584-250MG OR8584-5G
APOSOR8584-1GEA 164 EUR
APOSOR8584-1G APOSOR8584-250MG APOSOR8584-5G
2-Bromo-4'-(4-morpholino)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(4-morpholino)acetophenone
Fórmula: C₁₂H₁₄BrNO₂
Ponto de Fusão: 112…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03783555
Número CAS: 210832-85-2
UN: 1759
ADR: 8,III