Print…
3-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Chloro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
OR8583-1G OR8583-5G
APOSOR8583-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8583-1G APOSOR8583-5G
3-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid 98%
3-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BClO₃
Peso Molecular: 172.3700 g/mol
Ponto de Fusão: 223…228 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09258739
Número CAS: 182344-13-4