Print…
6-Chloroindole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Chloro-1H-indole
OR8577-5G OR8577-100G OR8577-25G
APOSOR8577-5GEA 21.9 EUR
APOSOR8577-5G APOSOR8577-100G APOSOR8577-25G
6-Chloroindole
6-Chloroindole
Fórmula: C₈H₆ClN
Ponto de Fusão: 87…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005681
Número CAS: 17422-33-2
EINECS: 241-449-4