Print…
6-Methylisoquinoline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8565-1G OR8565-250MG OR8565-5G
APOSOR8565-1GEA 81.2 EUR
APOSOR8565-1G APOSOR8565-250MG APOSOR8565-5G
6-Methylisoquinoline 98%
6-Methylisoquinoline
Fórmula: C₁₀H₉N
Peso Molecular: 143.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258767
Número CAS: 42398-73-2