Print…
8-Methoxyisoquinoline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8564-1G OR8564-250MG OR8564-5G
APOSOR8564-1GEA 326 EUR
APOSOR8564-1G APOSOR8564-250MG APOSOR8564-5G
8-Methoxyisoquinoline 98%
8-Methoxyisoquinoline
Fórmula: C₁₀H₉NO
Peso Molecular: 159.190 g/mol
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258766
Número CAS: 1723-70-2