Print…
6-Methoxyisoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8562-1G OR8562-5G OR8562-10G
APOSOR8562-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8562-1G APOSOR8562-5G APOSOR8562-10G
6-Methoxyisoquinoline
6-Methoxyisoquinoline
Fórmula: C₁₀H₉NO
Peso Molecular: 159.1846 g/mol
Ponto de ebulição: 88…95 °C/0.8mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04114861
Número CAS: 52986-70-6