Print…
3-Amino-5-chlorobenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8559-1G OR8559-5G OR8559-10G
APOSOR8559-1GEA 34.8 EUR
APOSOR8559-1G APOSOR8559-5G APOSOR8559-10G
3-Amino-5-chlorobenzonitrile 98%
3-Amino-5-chlorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₅ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797224
Número CAS: 53312-78-0