Print…
8-Chloroisoquinoline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8557-1G OR8557-250MG
APOSOR8557-1GEA 104 EUR
APOSOR8557-1G APOSOR8557-250MG
8-Chloroisoquinoline 95%
8-Chloroisoquinoline
Fórmula: C₉H₆ClN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07644622
Número CAS: 34784-07-1