Print…
4-Bromothiazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8552-25G OR8552-5G
APOSOR8552-25GEA 115 EUR
APOSOR8552-25G APOSOR8552-5G
4-Bromothiazole 97%
4-Bromothiazole
Fórmula: C₃H₂BrNS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06657592
Número CAS: 34259-99-9