Print…
5-(Piperidinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3-Dihydro-5-[(piperidin-1-yl)methyl]-2-thioxopyrimidin-4(1H)-one
OR8550-10G OR8550-1G OR8550-5G
APOSOR8550-10GEA 546 EUR
APOSOR8550-10G APOSOR8550-1G APOSOR8550-5G
5-(Piperidinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
5-(Piperidinomethyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone
Fórmula: C₁₀H₁₅N₃OS
Peso Molecular: 225.31 g/mol
Ponto de Fusão: 224…225 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01689082
Número CAS: 5424-84-0