Print…
5-Bromo-2-(piperidin-1-yl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8549-1G OR8549-25G OR8549-5G
APOSOR8549-1GEA 51 EUR
APOSOR8549-1G APOSOR8549-25G APOSOR8549-5G
5-Bromo-2-(piperidin-1-yl)pyridine
5-Bromo-2-(piperidin-1-yl)pyridine
Fórmula: C₁₀H₁₃BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234654
Número CAS: 24255-95-6