Print…
(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-(piperidin-1-yl)pyrimidine
OR8548-25G OR8548-5G OR8548-1G
APOSOR8548-25GEA 183 EUR
APOSOR8548-25G APOSOR8548-5G APOSOR8548-1G
(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine 98%
(5-Bromopyrimidin-2-yl)piperidine
Fórmula: C₉H₁₂BrN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00483257
Número CAS: 57356-64-6