Print…
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8535-1G OR8535-5G OR8535-25G
APOSOR8535-1GEA 75.4 EUR
APOSOR8535-1G APOSOR8535-5G APOSOR8535-25G
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
Fórmula: C₈H₁₀BrN₃O
Ponto de Fusão: 91…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00483251
Número CAS: 84539-22-0