Print…
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Bromo-2-methylthiopyrimidine
OR8529-1G OR8529-5G
APOSOR8529-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8529-1G APOSOR8529-5G
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
Fórmula: C₅H₅BrN₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00187875
Número CAS: 14001-67-3
UN: 1759
ADR: 8,II