5-Bromo-4-methoxy-2-(methylthio)pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR8528-5G
OR8528-1G
APOSOR8528-5GEA
429
EUR
APOSOR8528-5G
APOSOR8528-1G
5-Bromo-4-methoxy-2-(methylthio)pyrimidine
5-Bromo-4-methoxy-2-(methylthio)pyrimidine
Fórmula:
C₆H₇BrN₂OS Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número CAS:
81560-09-0 |