Print…
5-Bromo-4-methoxy-2-(methylthio)pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR8528-5G OR8528-1G
APOSOR8528-5GEA 429 EUR
APOSOR8528-5G APOSOR8528-1G
5-Bromo-4-methoxy-2-(methylthio)pyrimidine
5-Bromo-4-methoxy-2-(methylthio)pyrimidine
Fórmula: C₆H₇BrN₂OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 81560-09-0