Print…
5-Amino-2,4-dichlorophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8523-10G OR8523-1G OR8523-5G
APOSOR8523-10GEA 677 EUR
APOSOR8523-10G APOSOR8523-1G APOSOR8523-5G
5-Amino-2,4-dichlorophenol
5-Amino-2,4-dichlorophenol
Fórmula: C₆H₅Cl₂NO
Ponto de Fusão: 133…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00186187
Número CAS: 39489-79-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III